Documentos clave
38589
Millipore
Salmonella Chromogen Agar Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Salmonella spp.
Aplicación
A chromogenic supplement for the differential detection of Salmonella in food and clinical material.
Componentes
(per vial, sufficient for 1000 mL medium)
chromogenic mix 0.13 g, propylene glycol 10.0 g
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)