Merck
383538
Sigma-Aldrich
Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH2(CH=NC6H5)2·HCl
Peso molecular:
258.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
218 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
methanol: 2.5%, clear, yellow to orange
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl.C(\C=N\c1ccccc1)\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C15H14N2.ClH/c1-3-8-14(9-4-1)16-12-7-13-17-15-10-5-2-6-11-15;/h1-6,8-13H,7H2;1H/b16-12+,17-13+;
Clave InChI
FLMLOZWXXPLHIE-IEEHZGKWSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)