Merck
34017
Isoproturon-d6
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea-d6
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12D6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
212.32
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(cc1)C(C)C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H18N2O/c1-9(2)10-5-7-11(8-6-10)13-12(15)14(3)4/h5-9H,1-4H3,(H,13,15)/i3D3,4D3
InChI key
PUIYMUZLKQOUOZ-LIJFRPJRSA-N
General description
Isoproturon-d6 is an isotopically labeled standard of the phenylurea herbicide isoproturon, which is used for the pre- or post-emergence control of weeds in fruits, cotton and other crops.
Application
Isoproturon-d6 may be used as an internal standard for the quantification of isoproturon in:
  • Soil samples using pressurized liquid extraction (PLE) followed by liquid chromatography coupled to mass chromatography (LC-MS) and electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI+-MS/MS).
  • Surface water samples using online solid phase extraction–liquid chromatography–tandem mass spectrometry (SPE–LC–MS/MS).
Isoproturon-d6 may be used as internal standard in the analysis of pesticides in fine airborne particulate matter, using liquid extraction under pressure and liquid chromatographic–tandem mass spectrometric method (HPLC-MS-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Órganos diana
Blood
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)