Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H2Cl3NO
Número CAS:
Peso molecular:
198.43
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
229-405-2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl3NO/c6-2-1-3(7)5(10)9-4(2)8/h1H,(H,9,10)
InChI key
WCYYAQFQZQEUEN-UHFFFAOYSA-N
General description
3,5,6-Trichloro-2-pyridinol (TCP) is an organophosphorous insecticide, which can be obtained as a major degradation product of chlorpyrifos (CP), via treatment with the degrading bacteria Enterobacter B-14.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?