Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CH5N15N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
114.51
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
mass shift
M+3
SMILES string
Cl.N[13C](=O)[15NH][15NH2]
InChI
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H/i1+1,3+1,4+1;
InChI key
XHQYBDSXTDXSHY-XRNBZBNOSA-N
General description
SCA-13C-15N2 hydrochloride is an isotopically labeled metabolite of nitrofuran, an antimicrobial drug used in veterinary medicine.
Application
SCA-13C-15N2 hydrochloride has been used as an internal standard for the determination of semicarbazide in aquaculture products and honey samples using various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos diana
Bone
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?