32641
S-Metolachlor Metabolite CGA 368208
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
[(2-Ethyl-6-methyl-phenyl)-carbamoyl]-methanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
[Na+].CCc1cccc(C)c1NC(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H15NO4S.Na/c1-3-9-6-4-5-8(2)11(9)12-10(13)7-17(14,15)16;/h4-6H,3,7H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Clave InChI
WWFKJLARXKHBKN-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)