32552
Decoquinate-d5
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Ethyl 6-decyloxy-7-ethoxy-d5-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1cc2ncc(C(=O)OCC)c(O)c2cc1OCCCCCCCCCC
Clave InChI
JHAYEQICABJSTP-ZTIZGVCASA-N
Aplicación
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?