Merck
31730
Sigma-Aldrich
Diethylamine
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
N,N-Diethylamine, N-ethyl-ethanamine, DEA, Diethamine, Diethyl amine
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2NH
Número de CAS:
Peso molecular:
73.14
Beilstein:
605268
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
densidad de vapor
2.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
594 °F
lim. expl.
10.1 %
impurezas
≤0.1% water
residuo de evap.
≤0.001%
índice de refracción
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.386
bp
55 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
densidad
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadena SMILES
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Diethylamine is a secondary amine that is used in the production of pesticides, dyes, rubber, resins, and pharmaceuticals as a solvent, catalyst, and corrosion inhibitor.
Aplicación
Diethylamine can be used as:
  • A catalyst in the tandem Knoevenagel-Michael reaction of dimedone with aromatic aldehydes to synthesize bis-dimedone derivatives.
  • A solvent to synthesize 4-quinolones via Sonogashira cross-coupling of iodoanilines and alkynes.
  • A base in the desymmetrizing cyclization of benzylic diallyl iodide to synthesize methylene indanes via intramolecular Heck reaction.
  • A template in the synthesis of silicoaluminophosphate (SAPO) molecular sieves.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 387-387 (1994)
Samira Mubareka et al.
Journal of clinical microbiology, 45(1), 231-233 (2006-11-10)
We compared the performances of five commercial rubella virus immunoglobulin G (IgG) avidity assays. The Adaltis (kappa = 0.28) and Diesse (kappa = 0.33) assays showed poor correlation, the Behring assay (kappa = 0.68) showed good correlation, and the Euroimmun
Lakshmi Thirumangalakudi et al.
Journal of neurochemistry, 106(1), 475-485 (2008-04-16)
Recent findings suggest that hypercholesterolemia may contribute to the onset of Alzheimer's disease-like dementia but the underlying mechanisms remain unknown. In this study, we evaluated the cognitive performance in rodent models of hypercholesterolemia in relation to neuroinflammatory changes and amyloid
Jennifer C Irvine et al.
Antioxidants & redox signaling, 14(9), 1615-1624 (2010-09-21)
Nitroxyl (HNO) displays distinct pharmacology to its redox congener nitric oxide (NO(•)) with therapeutic potential in the treatment of heart failure. It remains unknown if HNO donors are resistant to tolerance development following chronic in vivo administration. Wistar-Kyoto rats received
Wen-Hsien Tsai et al.
Journal of chromatography. A, 1217(3), 250-255 (2009-12-05)
A salting-out assisted liquid extraction coupled with back-extraction by a water/acetonitrile/dichloromethane ternary component system combined with high-performance liquid chromatography with diode-array detection (HPLC-DAD) was developed for the extraction and determination of sulfonamides in solid tissue samples. After the homogenization of