309443
(±)-1,3-Butanediol
anhydrous, ≥99%
Sinónimos:
1,3-Butylene glycol
About This Item
Productos recomendados
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
3.1 (20 °C, vs air)
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
741 °F
expl. lim.
0.34-6.3 %
impurities
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
pH
6.0-7.0 (20 °C)
bp
203-204 °C (lit.)
mp
-54 °C
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Inchi Key
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
226.4 °F - closed cup
flash_point_c
108 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)