288624
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 70-230 mesh
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Gel de sílice, high-purity grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh
grado
high-purity grade
Nivel de calidad
descripción
for column chromatography
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
técnicas
LPLC: suitable
superficie
~500 m2/g
Matriz
Silica
grupo activo de la matriz
silica
tamaño de partícula
63-200 μm
70-230 mesh
tamaño de poro
0.75 cm3/g pore volume
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Modulating the properties and structure of lignins produced by alkaline delignification of sugarcane bagasse pretreated with two different mineral acids at pilot-scale: Demonstrates the use of high-purity sulfuric acid in the pretreatment of sugarcane bagasse, crucial for enhancing the quality of lignin extracted for further biochemical applications, pivotal for research in material science and environmental sustainability (Nunes da Silva et al., 2024).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?