22184-U
Jeringa Hamilton®, gama 7000, cubo moleteado
7000.5, volume 0.5 μL, needle size 25 ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tamaño de la aguja
25 ga (blunt tip)
Características
no dead volume
sample contained in needle
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 86250
aguja L
70 mm (2.75 in.)
volumen
0.5 μL
Descripción general
- Rápida inyección por minuto
- Elimina volumen muerto al poner la muestra en la aguja
- A prueba de pérdida a presiones de inyección mayores de 6000 psi
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)