21069
Carbonato de calcio
tested according to Ph. Eur.
Sinónimos:
Calcii carbonas
About This Item
Productos recomendados
agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Quality Level
assay
99.3%
form
powder
solubility
1 M acetic acid: soluble
alcohol: insoluble
hydrochloric acid: soluble (3 N)
nitric acid: soluble (2 N)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?