21049
Cloruro de calcio solution
analytical standard, 1.000 g/L Ca+2 in hydrochloric acid, traceable to BAM
Sinónimos:
Calcium chloride solution
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
1.000 g/L Ca+2 in hydrochloric acid
técnicas
AAS: suitable
aplicaciones
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
cadena SMILES
Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Nota de preparación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?