20750
Jeringa Hamilton®, gama 7000, cubo moleteado
7001KH, volume 1 μL, needle size 25s ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Productos recomendados
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
25s ga (bevel tip)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80135
needle L
70 mm (2.75 in.)
volume
1 μL
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange during GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. A knurled hub is used as it makes a leak-tight seal between the barrel and needle.
- Rápida inyección por minuto
- Elimina volumen muerto al poner la muestra en la aguja
- A prueba de pérdida a presiones de inyección mayores de 6000 psi
Application
It may be used in solid phase microextraction analysis showing adsorption for analytes like chlorinated benzenes and polychlorinated biphenyls using silica optical fibers.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Solid phase microextraction with thermal desorption using fused silica optical fibers.
Analytical Chemistry, 62.19, 2145-2148 (1990)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)