18309
Ginkgolide C
analytical standard
Sinónimos:
1,7-Dihydroxy-ginkgolide A
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12OC(=O)[C@@H](C)[C@]1(O)[C@@]34OC5OC(=O)[C@H](O)C56[C@@H]([C@H](O)[C@@H](OC3=O)[C@@]46[C@H]2O)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H24O11/c1-5-12(24)28-11-8(22)18-10-6(21)7(16(2,3)4)17(18)9(23)13(25)30-15(17)31-20(18,14(26)29-10)19(5,11)27/h5-11,15,21-23,27H,1-4H3/t5-,6+,7+,8+,9+,10-,11+,15?,17?,18-,19-,20-/m1/s1
Clave InChI
AMOGMTLMADGEOQ-CFTQXCTRSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?