05828
Isopropyl 4-hydroxybenzoate
analytical standard
Sinónimos:
4-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl paraben
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
180.20
Beilstein:
2641564
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OC(C)C)C1=CC=C(O)C=C1
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11H,1-2H3
Clave InChI
CMHMMKSPYOOVGI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Marta Pastor-Belda et al.
Journal of chromatography. A, 1564, 102-109 (2018-06-17)
This study describes the use of a magnetic multi-walled carbon nanotube composite for the preconcentration of nine parabens (methyl, ethyl, propyl, isopropyl, butyl, isobutyl, pentyl, phenyl and benzylparaben) from water and urine samples after in situ acetylation. The enriched extracts