Acerca de este artículo
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleproduct line
BioChemika
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
DMACA Indole disks are used for indole test to determine the ability of an organism to split tryptophan into indole and α-aminopropionic acid. The presence of indole can be detected by the addition of DMACA which results in a bluish-purple complex. With this method, it is possible to differentiate Escherichia coli from Klebsiella.
Packaging
Pack of 50 disks
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?