05351
Propoxur-(isopropoxy-d7)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-Isopropoxy-d7-phenyl N-methylcarbamate, Propoxur-d7
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11D7H8NO3
Peso molecular:
216.28
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?