04620590
(+)-Pulegone
primary reference standard
Sinónimos:
(R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
bp
223-224 °C (lit.)
densidad
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)