Merck
04229
Supelco
Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130610, Sodium methanesulfonate
traceable to primary standards (LGC)
Sinónimos:
Sodium methanesulfonate, Methanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SO3Na
Número de CAS:
Peso molecular:
118.09
Beilstein:
3915209
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
cadena SMILES
[Na+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Mettler-Toledo calibration substance ME 30130610, sodium methanesulfonate is an analytical standard, suitable for the regular calibration of Mettler-Toledo melting point instrument. The melting point valueequals a mean of 6 to 12 measurements with aMettler-Toledo MP90 Excellence instrument that is calibrated withprimary standards. The melting point is validated by Capillary method according to European Pharmacopeia (2.2.14.)
Aplicación
Sodium methanesulfonate Mettler-Toledo calibration substance ME 30130610 is used to calibrate Mettler-Toledo melting point instruments.
Características y beneficios
  • Melting point calibration standard traceable to a primary standard (LGC)
  • Melting point measured in both thermodynamic and pharmacopeia modes for physically correct and heating rate dependent melting point analyses, respectively
  • Provided with certificates of analysis and safety data sheet
  • A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point determination
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)