04163
Nutrient Agar No 2, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
Vegitone Nutrient Agar No 2
About This Item
Productos recomendados
Agency
according to ISO 6579-1:2017
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15.0 g/L
peptone (vegetable), 5.0 g/L
vegetable extract, 3.0 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring
microbiology
idoneidad
nonselective for bacteria (General Media)
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?