Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
174.67
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6449277
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.2% water
mp
~70 °C
SMILES string
[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride is a high-purity ionic liquid (HPIL) with low water content. It shows high cellulose-dissolving ability.
Application
[BMIM]Cl in combination with glycerol forms an effective plasticizer with higher thermal stability, flexibility and tensile strength.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
377.6 °F - (External MSDS)
flash_point_c
192 °C - (External MSDS)
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Co-Solvent Facilitated in situ Esterification of Cellulose in 1-Ethyl-3-Methylimidazolium Acetate
Olsson, Carina, and Gunnar Westman
BioResources, 12.1, 1395-1402 (2017)
A simple method for preparation of a novel hydrophobic ionic liquid with a per-fluoro-tert-butoxide anion
Kurnia, Kiki A., et al.
New. J. Chem., 41.1, 47-50 (2017)
Saccharification of cellulose in the ionic liquids and glucose recovery
Liu, Zhen, et al.
Renewable Energy (2017)
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 04129-25G-F | 04061833365946 |
| 04129-5G-F | 04061838629142 |