Merck
04058
1-Propanesulfonic acid
technical, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
Propanesulfonic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
124.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-114-2
Beilstein/REAXYS Number:
1747491
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
technical
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
liquid
color
clear brown
refractive index
n20/D 1.44
density
1.25 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H2,1H3,(H,4,5,6)
InChI key
KCXFHTAICRTXLI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)