Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
149.19
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-661-7
Beilstein/REAXYS Number:
4132845
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
concentration
10 g/L in isopropanol
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
spray and plunge reagent for chromatography
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?