Merck
00347
Sigma-Aldrich
Fmoc-allyl-Gly-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-2-(Fmoc-amino)-4-pentenoic acid, Fmoc-L-2-allylglycine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
337.37
Beilstein/REAXYS Number:
5884047
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white
mp
134-140 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H19NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h2-6,8-11,17-18H,1,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
InChI key
YVBLQCANYSFEBN-SFHVURJKSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)