Documentos clave
28-4730
Sigma-Aldrich
Somogyi′s copper reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
Formulario:
liquid
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
temp. de almacenamiento
15-25°C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)