28-4640
Sodium tungstate dihydrate
JIS special grade, 99.0-100.5
Sinónimos:
Tungstic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
Ensayo
99.0-100.5
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: tungsten
disponibilidad
available only in Japan
pH
9.0-11.5 (20 °C, 100 g/L)
mp
698 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Clave InChI
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?