Saltar a
28-3285
Dodecilsulfatosódico
≥99.0%
Sinónimos:
Dodecil sulfato de sodio, Dodecil sulfato sodium salt, Lauril sulfato sodium salt, Laurilsulfato de sodio, SDS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11OSO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
288.38
EC Number:
205-788-1
UNSPSC Code:
12161902
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
≤0 hPa ( 20 °C)
description
anionic detergent
assay
≥99.0%
form
rod
mol wt
288.38 g/mol
availability
available only in Japan
pH
9.1 (10 g/L)
mp
204-207 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Detergente aniónico.
for electrophoresis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecilsulfatosódico
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
338.0 °F
Punto de inflamación (°C)
170 °C
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)