Documentos clave
24-6470
Sigma-Aldrich
Pyoktanin blue solution
1 % (w/v)
Sinónimos:
Basic violet 1 solution, Methyl violet 2B solution
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
1 % (w/v)
dilution
(for analytical testing)
Idoneidad
bacterial staining
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)