Documentos clave
24-0570
Sigma-Aldrich
Aceite de inmersión
SAJ first grade
Sinónimos:
Mineral oil
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
grado
SAJ first grade
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
técnicas
immunohistochemistry: suitable
índice de refracción
n20/D 1.467 (lit.)
Clave InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
460.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
238 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Akira Endo et al.
Plant physiology, 147(4), 1984-1993 (2008-06-14)
The regulation of abscisic acid (ABA) biosynthesis is essential for plant responses to drought stress. In this study, we examined the tissue-specific localization of ABA biosynthetic enzymes in turgid and dehydrated Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) plants using specific antibodies against 9-cis-epoxycarotenoid