19-2410
Metanol
≥99.8%, JIS special grade
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Metanol, JIS special grade, ≥99.8%
grado
JIS special grade
densidad de vapor
1.11 (vs air)
presión de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.8%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
725 °F
lim. expl.
36 %
disponibilidad
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
índice de refracción
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Analyte protectant approach to protect amide-based synthetic cannabinoids from degradation and esterification during GC-MS analysis.: This study demonstrates the use of methanol as an effective solvent in gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) for analyzing volatile organic compounds, ensuring accurate and reliable results in chemical analysis (Alasiri AM et al., 2024).
- Low-Temperature Methane Activation Reaction Pathways over Mechanochemically-Generated Ce(4+)/Cu(+) Interfacial Sites.: This article explores the role of methanol in facilitating low-temperature methane activation, presenting new insights into catalytic processes that could revolutionize industrial applications (Trovarelli A et al., 2024).
- A novel magnetite C18/paracetamol/alginate adsorbent bead for simultaneous extraction of synthetic antioxidants and bisphenol A in water samples.: Discusses the synthesis of innovative adsorbent materials where methanol plays a crucial role in the extraction and purification processes, enhancing the detection of contaminants in environmental samples (Rujiralai T et al., 2024).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?