13-0824
Hexano
≥96.0% (GC), for residue analysis, JIS 5000
Sinónimos:
n-Hexano
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hexano, for residue analysis, JIS 5000
grado
for residue analysis
Agency
JIS 5000
densidad de vapor
~3 (vs air)
presión de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥96.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
453 °F
lim. expl.
7.7 %
disponibilidad
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
índice de refracción
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
densidad
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
idoneidad
suitable for residue analysis
cadena SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?