Saltar al contenido
07-4875
Dimetilsulfóxido
≥99.5%
Sinónimos:
DMSO
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
78.13
EC Number:
200-664-3
UNSPSC Code:
12191600
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
for biological purposes
Disclaimer
Fácilmente superenfriado, vuelve a fundir lentamente a temperatura ambiente. Producto solidificado que puede volver a licuarse por calentamiento a temperatura ambiente sin detrimento del producto.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimetilsulfóxido
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)