07-1650
Dibutyl phthalate
SAJ special grade, ≥98.0%
Sinónimos:
n-Butyl phthalate, DBP, Phthalic acid dibutyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ special grade
densidad de vapor
9.6 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 147 °C)
Ensayo
≥98.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
756 °F
lim. expl.
0.47 %, 236 °F
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
pH
7 (20 °C, 10 mg/L)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
densidad
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
Clave InChI
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
367.7 °F - open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
186.5 °C - open cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?