Merck
03-2710
Sigma-Aldrich
Bispyrazolone
JIS special grade, ≥97.0%
Sinónimos:
3,3′-Dimethyl-1,1′-diphenyl-(4,4′-bi-2-pyrazoline)-5,5′-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H18N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
346.38
Beilstein/REAXYS Number:
572787
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
grade
JIS special grade
assay
≥97.0%
form
powder
availability
available only in Japan
SMILES string
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
InChI key
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)