01-4950
Ammonium phosphate dibasic
SAJ first grade, 98.5-101.0%
Sinónimos:
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
Ensayo
98.5-101.0%
Formulario
crystalline
disponibilidad
available only in Japan
pH
7.5-9.0 (25 °C, 132.1 g/L)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?