Merck
PCRH20-RO
Roche
Agua, calidad para PCR
liquid, pkg of 25 mL (03315959001 [1 x 25 ml]), pkg of 25 mL (03315932001 [25 x 1 ml]), pkg of 100 mL (03315843001 [4 x 25 ml])
Sinónimos:
Agua, calidad para PCR
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12191602
NACRES:
NA.21
Formulario
liquid
Nivel de calidad
envase
pkg of 100 mL (03315843001 [4 x 25 ml])
pkg of 25 mL (03315932001 [25 x 1 ml])
pkg of 25 mL (03315959001 [1 x 25 ml])
fabricante / nombre comercial
Roche
dilution
(for analytical testing)
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
El agua de calidad para PCR se purifica especialmente, se somete a doble destilación, se desioniza y se desinfecta en autoclave. El proceso de producción asegura que incluso de acuerdo con los estrictos procedimientos de control de calidad de Roche el agua no contiene cantidades detectables de ácidos nucleicos. Se prueba sistemáticamente en PCR con cicladores térmicos convencionales y con instrumentos LightCycler®
Aplicación
Este producto se prueba y cualifica especialmente para su uso en todas las PCR o RT-PCR. Puede utilizarse junto con todos los ensayos de PCR de punto final o en tiempo real o siempre que se necesite agua de la mayor calidad. Todos los kits LightCycler® y algunos de los productos de amplificación, disponibles en Roche Applied Science, contienen esta agua de calidad para PCR.
Calidad
Prueba de la función: Cada lote de agua de calidad para PCR se prueba en PCR (amplificación de una muestra de 0,5 kb de 0,01 ng λde ADN). Cuando el producto de la PCR se analiza mediante electroforesis en gel, debe observarse una banda clara definida en el gel.
Ausencia de nucleasas: El agua se prueba con varios ácidos nucleicos que podrían servir como sustratos de nucleasas. No se detectan endonucleasas, ribonucleasas ni actividad melladora (nickasa) según los procedimientos de calidad vigentes.
Nota de preparación
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): Guarde una disolución de trabajo durante un breve periodo (por ejemplo, 1 semana) entre 2 y 8 °C.
Otras notas
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Información legal
LightCycler is a registered trademark of Roche
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Eric K Sackmann et al.
Journal of laboratory automation, 21(1), 166-177 (2015-09-06)
Acoustic liquid handling uses high-frequency acoustic signals that are focused on the surface of a fluid to eject droplets with high accuracy and precision for various life science applications. Here we present a multiwell source plate, the Echo Qualified Reservoir
Y Chaïbou et al.
Medecine et maladies infectieuses, 44(3), 117-122 (2014-03-13)
We had for aim to determine the epidemiology of meningeal and lung invasive infections due to Streptococcus pneumoniae in Burkina Faso. We screened for S. pneumoniae with the usual bacteriology techniques and with real time polymerase chain reaction (rt-PCR) in 7917
Bruce Humphrey et al.
PloS one, 10(7), e0132954-e0132954 (2015-07-15)
More than two decades after its discovery, contaminant microbial DNA in PCR reagents continues to impact the sensitivity and integrity of broad-range PCR diagnostic techniques. This is particularly relevant to their use in the setting of human sepsis, where a
Artículos
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.