EHIFI-RO
Roche
Sistema para PCR de alta fidelidad Expand™
sufficient for ≤40 reactions (11732641001), sufficient for ≤200 reactions (11732650001), sufficient for ≤1,000 reactions (11759078001)
Sinónimos:
Sistema para pcr de alta fidelidad, expand
About This Item
Productos recomendados
usage
sufficient for ≤1,000 reactions (11759078001)
sufficient for ≤200 reactions (11732650001)
sufficient for ≤40 reactions (11732641001)
Quality Level
packaging
pkg of 2,500 U (11759078001 [10x250 U])
pkg of 100 U (11732641001)
pkg of 500 U (11732650001 [2x250 U])
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
General description
Application
- PCR
- RT-PCR
Utilice el sistema de alta fidelidad para PCR Expand, dNTPack con una mezcla de nucleótidos para PCR lista para usar.
Para una máxima comodidad, seleccione la mezcla maestra de alta fidelidad (High Fidelity) con una concentración 2x lista para usar.
Features and Benefits
Utiliza 2,6 U para 50 μl de PCR estándar.
Volumen de actividad: 3,5 U/μl
- Empleo de una enzima para todas las aplicaciones.
- Se detectan productos de la PCR
- Obtención de resultados satisfactorios
Packaging
Quality
Unit Definition
Other Notes
Legal Information
Solo componentes del kit
- Expand High Fidelity Enzyme mix
- Expand High Fidelity Buffer, with 15 mM MgCl2 10x concentrated
- Expand High Fidelity Buffer, without MgCl2 10x concentrated
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Los clientes también vieron
Artículos
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.