Merck
CELLDETH-RO
Roche
Detección de muerte celular ELISAPLUS
sufficient for 96 multiwell tests (11774425001), sufficient for 10 x 96 multiwell tests (11920685001)
Sinónimos:
ELISA
About This Item
UNSPSC Code:
41116158
usage
sufficient for 10 x 96 multiwell tests (11920685001)
sufficient for 96 multiwell tests (11774425001)
Quality Level
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
photometric
storage temp.
2-8°C
General description
Utilice este equipo para la cuantificación relativa de fragmentos de ADN en complejos con histonas (mononucleosomas y oligonucleosomas) fuera del citoplasma de las células después de la inducción de la apoptosis o cuando son liberados de las células necróticas. Dado que en el análisis no se requiere el marcaje de las células, puede detectar degradación internucleosómica del ADN genómico durante la apoptosis incluso en células que no proliferan in vitro, por ejemplo, las células tumorales recién aisladas. Los anticuerpos utilizados en el análisis no son específicos de especie, de modo que el kit puede utilizarse para analizar células de una amplia variedad de especies.
Specificity
La anti-histona reacciona con las histonas H1, H2A, H2B, H3 y H4 de varias especies (humana, ratón, rata, hámster, vaca, zarigüeya, Xenopus). El anti-ADN se une al ADN monocatenario y bicatenario. Por consiguiente, el ELISA permite la detección de mononucleosomas y oligonucleosomas de varias especies, y puede utilizarse para medir la muerte celular apoptótica en muchos sistemas celulares diferentes.
Application
Para uso exclusivo en investigación. No indicada para procedimientos diagnósticos.
El enzimoinmunoanálisis fotométrico ELISAPLUS para detección de muerte celular se utiliza para la determinación cuantitativa in vitro de los fragmentos citoplasmáticos de ADN asociados a histonas (mononucleosomas y oligonucleosomas) después de la muerte celular inducida.
El kit contiene una disolución de parada que permite a los usuarios terminar la reacción del sustrato y realizar el análisis en condiciones definidas, lo que la hace adecuada para su utilización en aplicaciones de gran rendimiento.
Features and Benefits
  • ELISA de una etapa
  • Gran sensibilidad: (5 x 102 células/ml)
  • Rápido rendimiento: (3 - 4 horas)
  • Control positivo incluido
  • No se requiere premarcado de las células.
  • Sistema de análisis no radiactivo
  • Sin restricción de especie
  • Fácil manejo
  • Poco ruido de fondo
  • Factor anti-ratón humano suprimido
  • Función probada
Packaging
1 kit que contiene 10 componentes
  • 11774425001 (1 kit que contiene 5 componentes)
  • 11920685001 (1 kit que contiene 10 componentes)
Specifications
Tiempo del análisis: 3 - 4 horas
Control negativo: Dependiendo de las condiciones del cultivo celular, cada cultivo celular permanente de crecimiento exponencial contiene una cierta cantidad de células muertas (normalmente en torno al 3 - 8 %). En el inmunoanálisis, estas células muertas inherentes presentes en la muestra no tratada (sin agente inductor de muerte celular) provocarán un cierto valor de absorbancia (control negativo).
Control positivo: Un complejo ADN-histona actúa como un control positivo.
Material de muestra: Fracciones citoplasmáticas (lisados) de las líneas celulares, células ex vivo, sobrenadantes de cultivo celular y suero o plasma
Unit Definition
Conversión de unidades: 1 mU = 1 x 10-3 DO (1 mU = 0,001 OD).
Preparation Note
Disolución de trabajo: Preparación de las disoluciones de trabajo
Además de las disoluciones listas para utilizar suministradas con este kit, tendrá que preparar las siguientes disoluciones de trabajo:
Nota: Utilice sólo agua bidestilada para la reconstitución de los liofilizados.
Biotina anti-histonas
Reconstituya el liofilizado en 450 μl de agua bidestilada durante 10 minutos y mezcle bien.
Uso: Componente del inmunorreactivo.
Anti-ADN peroxidasa
Reconstituya el liofilizado en 450 μl de agua bidestilada durante 10 minutos y mezcle bien.
Uso: Componente del inmunorreactivo.
Control positivo
Reconstituya el liofilizado en 450 μl de agua bidestilada durante 10 minutos y mezcle bien.
Uso: Paso 1 del ELISA.
Comprimidos de ABTS
Dependiendo del número de muestras que vayan a analizarse, disuelva1, 2 o 3 comprimidos de la botella 7 en 5, 10 o 15 ml de tampón del sustrato.
Uso: Paso 5 del ELISA.
Disolución de parada ABTS
Si se observa turbidez o un precipitado, caliente a 37 °C con agitación hasta que la disolución esté transparente.
Uso: Paso 6 del ELISA.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): Biotina anti-histonas: de 2 a 8 °C durante 2 meses.
Comprimidos de ABTS: 1 mes guardado protegido de la luz. Deje llegar a entre 15 y 25 °C antes de usar.
Disolución de parada ABTS: De 2 a 8 °C hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta.
El límite exacto de detección de células moribundas o muertas en una muestra concreta depende mucho de la cinética de muerte celular, el agente citotóxico utilizado y la cantidad de células afectadas en la población celular total. Utilizando U937/camptotecina (CAM) como sistema de modelo para la muerte celular, el inmunoanálisis permite la detección específica de mononucleosomas y oligonucleosomas en la fracción citoplásmica de 125 equivalentes celulares/pocillo.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Anti-histone-biotin antibody (clone H11-4)
  • Anti-DNA-POD antibody (clone MCA-33)
  • Positive Control
  • Incubation Buffer
  • Lysis Buffer
  • Substrate Buffer
  • ABTS Substrate Tablet
  • ABTS Stop Solution
  • Microplate (streptavidin-coated)
  • Adhesive Cover Foils
Ver todo (10)
signalword
WarningDanger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Shuang Mei et al.
Endocrinology, 153(5), 2120-2129 (2012-03-01)
We addressed the link between excessive exposure to insulin and mitochondrion-derived oxidative stress in this study and found that prolonged exposure to insulin increased mitochondrial cholesterol in cultured hepatocytes and in mice and stimulated production of reactive oxygen species (ROS)
Chu Zhang et al.
The Prostate, 71(2), 157-167 (2010-07-29)
Preferential bony metastasis of human prostate cancer (PCa) cells contributes to disease mortality and morbidity. Local factors in bone stromal extracellular matrix microenvironment affect tumor growth through paracrine interactions between tumor and stromal cells. Using co-culture and medium transfer, we
Bysani Chandrasekar et al.
The Journal of biological chemistry, 283(36), 24889-24898 (2008-07-18)
The adipocyte-derived cytokine adiponectin is known to exert anti-inflammatory and anti-apoptotic effects. In patients with atherosclerotic cardiovascular disease, circulating levels of adiponectin correlate inversely with those of the proinflammatory, proapoptotic cytokine interleukin (IL)-18. The opposing actions of IL-18 and adiponectin
Artículos
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.