Merck
BCIPP-RO
Roche
5-Bromo-4-cloro-3-indolilfosfato p-toluidine salt
99% (HPLC), powder, solubility: in DMF, soluble
Sinónimos:
BCIP® p-toluidine salt, X-fosfato p-toluidine salt
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
Número CAS:
Peso molecular:
433.62
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate, 4-toluidine salt
assay
99% (HPLC)
form
powder
mol wt
Mr 326.44 (BCIP), Mr 433.6 (BCIP toluidine salt)
packaging
pkg of 1 g (11585002001), pkg of 250 mg (10760994001)
manufacturer/tradename
Roche
solubility
DMF: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI key
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
General description
Sustrato histoquímico de la fosfatasa alcalina.
BCIP serves as substrate for alkaline phosphatase. The reaction product has a blue color and is insoluble in water. The blue color can be visually detected.
Application
Para la detección colorimétrica de las moléculas marcadas con fosfatasa alcalina.
Para la detección colorimétrica de las moléculas marcadas con fosfatasa alcalina; están disponibles el 5-bromo-4-cloro-3 indolil fosfato (BCIP) y el nitroazul de tetrazolio (NBT). El sistema de sustratos BCIP/NBT es versátil y funciona en una variedad de aplicaciones, entre ellas la técnica de Northern Southern y el método de transferencia de Western, la hibridación in situ y la inmunohistoquímica.
El BCIP se suministra en dos formas salinas: la sal de sodio que es soluble en agua y la forma p-toluidina que es soluble en dimetilformamida. Estas formas salinas pueden utilizarse para preparar una disolución de reserva que, en combinación con el NBT y un tampón de reacción, forman una disolución sustrato de la fosfatasa alcalina. Este sistema sustrato, cuando se incuba con la fosfatasa alcalina, produce un dioformazán de NBT insoluble que es fácilmente observable con su color púrpura. Para una mayor comodidad, se suministra una mezcla de BCIP y NBT en forma de comprimido de fácil disolución o como un líquido listo para usar.
Analysis Note
Performance test: incubation with AP
Absorption: Absorption maximum in the visible light is not determined.
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F
flash_point_c
58 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)