11721925001
Roche
DNA Molecular Weight Marker XIII (50 bp ladder)
pkg of 50 μg (250 μg/ml), solution
Sinónimos:
DNA marker
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
Nivel de calidad
envase
pkg of 50 μg (250 μg/ml)
fabricante / nombre comercial
Roche
concentración
250 μg/mL
color
colorless
solubilidad
water: miscible
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Size Range: 50 to 750 bp and an additional band of 2642 bp
Aplicación
The fragments have 5′-protruding ends and can be labeled with radioactive nucleotides (e.g.,32P-dTTP or 32P-dGTP) by standard filling-in reactions. End-labeling reactions can be performed with a radioactive or nonradioactive dideoxynucleotide (e.g., DIG-11-ddUTP) and Terminal Transferase.
- Restriction digests[1]
- PCR
- RT-PCR
Secuencia
Note: Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels. The 250- and 500-bp banding pattern is two to three times brighter.
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Once thawed we recommend further storage at 2 to 8 °C.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?