ZLXM0D035
Módulo de electrodesionización (EDI) Elix®
Water Purification by Electrodeionization (EDI) at 35 L/hr
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Productos recomendados
Materiales
resin (Mixed bed ion-exchange resin)
Características
removes remaining ions by electrodeionization
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Elix®
Parámetros
35 L/hr flow rate
compatibilidad
for use with Elix®
Descripción general
El módulo de electrodesionización (EDI) Elix® está diseñado para desionizar continuamente el agua después de la ósmosis inversa (RO). El módulo Elix® ayuda a suministrar agua purificada de calidad superior de forma constante y fiable, sin mantenimiento ,a un caudal de 35 l/h.
Aplicación
El agua de tipo II producida después del tratamiento con RO-EDI satisface los requisitos de muchas aplicaciones generales de laboratorio (por ejemplo, preparación de muestras, preparación de tampones y reactivos, lavado de material de vidrio) y como alimentación para equipos e instrumentos (por ejemplo, autoclaves, lavavajillas, cámaras de pruebas de estabilidad y resistencia a la intemperie, analizadores clínicos y equipos de tinción de portaobjetos, generadores de hidrógeno y sistemas de agua ultrapura).
Características y beneficios
- Pieza de repuesto original para el módulo de EDI Elix® - ZLXM0D035
- Contiene resina de intercambio iónico de lecho mixto.
- Elimina eficazmente los iones que quedan en el agua purificada mediante RO para producir agua purificada de calidad constante, independientemente de la calidad del agua de abastecimiento (conductividad, niveles de CO2 ) o el rendimiento del cartucho de ósmosis inversa.
- Elimina la necesidad de peligrosos procedimientos de regeneración química, de costosas sustituciones de las resinas, de cambio de cartuchos DI o adición de descalcificadores.
- Reduce el tiempo de mantenimiento, garantizando unos costes de funcionamiento bajos y predecibles.
Información legal
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany