Key Documents
ZLXLKITUV57
Milli-Q
Kit de lazo UV
For Milli-Q® HX 7000 SD series water purification systems
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
packaging
pkg of 1 unit
power consumption
57 W
compatibility
for use with Milli-Q® HX
General description
El kit de lazo UV con un consumo de energía de 57 W se utiliza con los sistemas de purificación de agua de la gama Milli-Q® HX 7000 SD.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: Irradiación UV
  • Aplicación: Análisis generales de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Purificación del agua
  • Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua expuesta a la lámpara UV bactericida. Consulte la sección «Utilización del sistema» (memoria USB que encontrará en la caja del sistema)
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany