Saltar a
ZBITANK01
Tanque de almacenamiento
100 L underbench polyethylene storage tank, Protects stored pure (Type 2/3) water
Sinónimos:
Depósito de almacenamiento bajo la mesa de trabajo de polietileno de 100 litros
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
JA.13
UNSPSC Code:
41104200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polyethylene reservoir
feature
Store and protect pure water:
Underbench integration
packaging
pkg of 1 unit
parameter
98.5 kg operating weight (217.4 lb)
W × D
42 cm (16.6 in.) × 58 cm (22.9 in.)
capacity
100 L
volume
100 L , 100000 mL
compatibility
for use with AFS®, for use with Direct-Q® UV, for use with Direct-Q®, for use with Elix® Advantage, for use with Elix® Essential UV, for use with Elix® Essential, for use with Elix® Reference, for use with Milli-Q® Direct, for use with RiOs Essential, for use with RiOs
General description
Este depósito de almacenamiento de polietileno (PE) debajo de la mesa de trabajo mantiene la pureza constante del agua almacenada y proporciona una protección eficaz contra los contaminantes atmosféricos.
El depósito almacena agua purificada suministrada por los sistemas de purificación de agua Elix® Essential/Essential UV/Advantage/Reference, Milli-Q® Direct, Direct-Q®, Direct-Q® UV, RiOs, RIOs Essential, AFS® D y AFS® Essential.
Application
Este depósito de PE de debajo de la mesa de trabajo es una solución de almacenamiento fiable para su agua purificada.
Features and Benefits
  • Diseño compacto que libera espacio.
  • Incorpora los últimos avances técnicos y prestaciones avanzadas para el almacenamiento de agua con una pureza uniforme.
  • El polietileno se selecciona por su liberación mínima de extraíbles.
  • Las paredes opacas bloquean la luz solar para evitar el crecimiento de algas.
  • La superficie interior lisa evita la formación de biopelícula.
  • La forma cilíndrica minimiza la superficie en contacto con el agua.
  • La base cónica permite un desagüe completo y facilita la limpieza y el enjuague.
  • El agua purificada entra suavemente por la base del depósito, evitando la absorción de dióxido de carbono.
  • La válvula delantera permite la dispensación manual de agua purificada.
  • Las válvulas de distribución permiten la conexión a otros equipos de laboratorio.
  • La tapa herméticamente cerrada bloquea la entrada de aire en el depósito.
  • La gran abertura superior permite la limpieza manual durante el procedimiento de desinfección.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
TANKPE100TANKBI030TANKPE060
material
polyethylene reservoir
material
polyethylene reservoir
material
polyethylene reservoir
material
polyethylene
compatibility
for use with AFS®, for use with Direct-Q®, for use with Elix® Essential UV, for use with Elix® Reference, for use with RiOs Essential, for use with Direct-Q® UV, for use with Elix® Advantage, for use with Milli-Q® Direct
compatibility
for use with AFS®, for use with Direct-Q® UV, for use with Elix® Advantage, for use with Elix® Essential UV, for use with Elix® Reference, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Integral, for use with RiOs Essential
compatibility
for use with AFS®, for use with Direct-Q®, for use with Elix® Advantage, for use with Elix® Essential UV, for use with Elix® Reference, for use with Milli-Q® Direct, for use with RiOs Essential
compatibility
for use with AFS®, for use with Direct-Q® UV, for use with Elix® Advantage, for use with Elix® Essential UV, for use with Elix® Reference, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Integral, for use with RiOs Essential
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
capacity
100 L
capacity
100 L
capacity
30 L
capacity
60 L
W × D
42 cm (16.6 in.) × 58 cm (22.9 in.)
W × D
-
W × D
-
W × D
-
parameter
98.5 kg operating weight (217.4 lb)
parameter
98.5 kg operating weight (217.4 lb)
parameter
30 kg operating weight (66.1 lb)
parameter
59 kg kg operating weight (130.1 lb)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tanque de almacenamiento