Documentos
XX6602500
Millipore
Dispensador de filtrado de disolventes, 25 mm
Sinónimos:
Filter Dispenser, Solvent Dispenser
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
PTFE gasket
PTFE seal
PTFE tubing
borosilicate glass flask
glass elbow(s)
glass nozzle (for dispensing)
neoprene bulb
neoprene stopper
stainless steel holder (for filter)
Quality Level
technique(s)
vacuum filtration: suitable
H
31.8 cm
diam.
25 mm
filtration area
3.9 cm2
flask capacity
1 L
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Ultralimpia y dispensa pequeños volúmenes de disolvente por acción de botella exprimible. Este dispensador accionado a presión manual dispone de un portafiltros equipado con un tubo de suministro. Se utiliza para dirigir el disolvente filtrado contra las superficies.
Características y beneficios:
•La bomba de mano integrada elimina la necesidad de una bomba externa
•Admite hasta 1 l de disolvente
Aplicaciones:
Filtración de disolventes antes del análisis de contaminación, enjuague de disolventes de piezas mecanizadas y recipientes de recogida
XX6602500 Dispensador de disolvente filtrado
Piezas de repuesto
XX6602501 Matraz y tapón de neopreno
XX3002502 Junta del portafiltros, PTFE
XX3002510 Rejilla de soporte del portafiltros, acero inoxidable