El kit para muestreo de líquidos es una solución completa para la recogida de líquidos y el análisis de la contaminación en el campo. El muestreador de acero inoxidable se conecta a la válvula de liberación rápida instalada en la línea del sistema, lo que permite que pase por el indicador una cantidad medida de líquido. Una válvula del actuador de jeringa actúa como una bomba para quitar el líquido residual del indicador. El kit es compatible con nuestros indicadores de contaminación de 37 mm e indicadores de peso equiparable.
Para análisis gravimétrico, los indicadores accesorios de peso equiparable eliminan la necesidad de pesar el filtro antes del muestreo.
Características y beneficios: •El resistente estuche de transporte y muestreador de acero inoxidable proporciona años de servicio de campo •El kit de muestreo de líquidos consta de 12 indicadores de contaminación Tenite
Aplicaciones: Para el muestreo de combustibles de turbinas, agua u otros líquidos a través de los indicadores de análisis de la contaminación Millipore antes del análisis gravimétrico o colorimétrico.
Application
Accesorios para los portafiltros para la preparación de la muestra.
Preparation Note
Método de esterilización Autoclave
Legal Information
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.