Documentos clave
XX6300123
Millipore
O-ring, 2-233, Buna-N
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
Longitud
19 cm
Nivel de calidad
entrada
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
sample type bottled water
aplicaciones
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Visite la Librería de documentos
Protocolos
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.
El kit de ensayo con parche Millipore® es un kit portátil para la recolección y análisis de fluidos hidráulicos, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes. El kit consta de fungibles para 100 pruebas.
El kit de ensayo con parche Millipore® es un kit portátil para la recolección y análisis de fluidos hidráulicos, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes. El kit consta de fungibles para 100 pruebas.
El kit de ensayo con parche Millipore® es un kit portátil para la recolección y análisis de fluidos hidráulicos, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes. El kit consta de fungibles para 100 pruebas.