XX42P0L62
Long Tie Rods for Stainless Steel Pellicon Holder
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Altura
25.4 cm (10 in.)
Longitud
22.2 cm (8.75 in.)
Anchura
38 cm
peso
24 kg
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany