Documentos clave
XX42P0K80
Millipore
Soporte de acero inoxidable Pellicon®
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
316 stainless steel assembly
Nivel de calidad
envase
1 ea of
Parámetros
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
L × Al × An
28 cm (11 in.) × 25.4 cm (10 in.) × 38.1 cm (15 in.)
peso
24 kg (52 lb)
Descripción general
Soporte de acero inoxidable Pellicon®
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany