Documentos
WMBSMT001
Milli-Q
escuadra para montaje mural
For installation of RiOs 3, RiOs-DI® 3 and Direct-Q® 3 systems
Sinónimos:
Escuadra de montaje mural con grifo para los sistemas RiOs, RiOs-DI® y Direct-Q®
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
feature
Saves lab bench space
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI®
for use with RiOs-DI® Clinical
for use with RiOs
shipped in
ambient
General description
La escuadra para montaje mural le ayuda a instalar fácilmente el sistema de purificación de agua en cualquier lugar donde necesite agua purificada, en la mesa de trabajo o en la pared, lo que libera su mesa de trabajo para tareas de investigación cruciales.
Application
Escuadra de montaje mural con grifo es compatible con los sistemas RiOs, RiOs-DI® y Direct-Q®.
Features and Benefits
  • Aumente el acceso al agua desde su mesa de trabajo.
  • Libere más espacio.
Legal Information
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany